주요 문서
543004
Sigma-Aldrich
1,2-Diaminoethane trityl, polymer-bound
100-200 mesh, extent of labeling: 1.2-1.7 mmol/g loading, 1 % cross-linked
동의어(들):
1,2-Diaminoethane trityl polystyrene resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
교차
1 % cross-linked
반응 적합성
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
라벨링 범위
1.2-1.7 mmol/g loading
입자 크기
100-200 mesh
작용기
amine
SMILES string
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.NCCNC(c3ccccc3)(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C21H22N2.C10H10.C8H8/c22-16-17-23-21(18-10-4-1-5-11-18,19-12-6-2-7-13-19)20-14-8-3-9-15-20;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h1-15,23H,16-17,22H2;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI key
MOSUAVCIFILVRV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)