주요 문서
WHA69782504
Whatman® GD/XP syringe filters
polypropylene membrane
동의어(들):
Whatman filter, Z338419, syringe filter, syringe filters
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104922
NACRES:
NB.24
공극 크기:
0.45 μm
직경:
25 mm
용적:
≤25 mL
무균:
non-sterile
material:
polypropylene housing
polypropylene membrane
포장:
pack of 150 ea
material
polypropylene housing
polypropylene membrane
무균
non-sterile
특징
Polypropylene prefilter
포장
pack of 150 ea
제조업체/상표
Whatman 6978-2504
Whatman Article No. 28420566 (US reference)
직경
25 mm
용적
≤25 mL
공극 크기
0.45 μm
피팅
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
적합성
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)