material
circles
creped white cellulose
특징
Grade 230
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
Whatman 5230-240
파라미터
fast flow rate
fast flow rate
직경
240 mm (9.4 in.)
두께
0.40 mm (0.02 in.)
공극 크기
25-30 μm
기초 중량
123 g/m2
용량
high loading
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Filter papers are manufactured primarily for non-critical industrial laboratory filtration applications requiring inexpensive filters of consistent performance.
Grade 230 is a strong, thick creped paper widely used in oil chemistry. Retains coarse particles, has a fast filtration speed and high loading capacity.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
Grade 230 is a strong, thick creped paper widely used in oil chemistry. Retains coarse particles, has a fast filtration speed and high loading capacity.
Note; These papers should not be used for kjeldahl nitrogen analysis.
특징 및 장점
- Retains coarse particles
- Highspeedand loading capacity
- Strong, thick filter with crêped surface
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.