주요 문서
WHA183010091
Whatman® HGF61 Glass Fiber Tape
tape width × L 30 mm × 40 m, core width 28 mm, pack of 1 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105315
NACRES:
NB.24
material
glass fiber tape
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Cytiva 1830-10091
코어 너비
28 mm
테이프 너비 × 길이
30 mm × 40 m
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)