WHA10408714
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 400 EA, 400 ea, 50 mm diam
동의어(들):
Z697818, osmotic membrane, track etched membrane, water membranes
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
추천 제품
제품명
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21 ST membrane circle white, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm, black grid, sterile
material
black grid
무균
sterile
특징
black grid
포장
pkg of 400 ea
제조업체/상표
Whatman 10408714
Whatman Article No. 28415242 (US reference)
직경
50 mm
멤브레인 직경
47 mm
공극 크기
0.2 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10408714 | 4061834014942 |