WHA10400812
Whatman® mixed cellulose ester ME 28 filter discs 1.2 μm pore size
white (no grid), hydrophilic, nonsterile, interleaving paper, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
동의어(들):
Z697052, cellulose membrane, membrane filter, millipore filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
추천 제품
제품명
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, ME28, diam. 47 mm, pore size 1.2 μm
무균
non-sterile
특징
hydrophilic
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 10400812
Whatman Article No. 28414946 (US reference)
직경
47 mm
공극 크기
1.2 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Sterile options available for critical applications.
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
- Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
- The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.