product name
Whatman® membrane filters mixed cellulose ester, ME29, diam. 50 mm, pore size 3 μm
포장
pk of 100
제조업체/상표
Whatman 10400772
Whatman Article No. 28414943 (US reference)
직경
50 mm
공극 크기
3 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Sterile options available for critical applications.
- Excellent contrast for easier particle detection.
- Grids are nontoxic and do not inhibit bacterial growth, ensuring sample integrity.
- Black plain and black gridded membranes have a mix of cellulose nitrate and cellulose acetate.
- The membrane offers a high degree of internal surface area for greater adsorption of product.
- Higher dirt loading capacity.
- Biologically inert with good thermal stability.
- No surfactants to contaminate samples.
- Uniform microporous structure of membrane gives high flow rates.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.