Key Documents
WHA10400206
Whatman® nitrocellulose filter discs 5 μm pore size
white, hydrophilic, 100 ea, 25 mm diam
동의어(들):
Whatman filter, Z696978, cellulose membrane, membrane filter
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
product name
Whatman® nitrocellulose membrane filters, pore size 5 μm, diam. 25 mm, pack of 100 ea
포장
pack of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 10400206
Whatman Article No. 28414934 (US reference)
직경
25 mm
공극 크기
5 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Narrow pore size distribution for improved surface capture and analysis.
  • Low levels of extractables to ensure sample integrity.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
Flame
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Dori M Landry et al.
Genes & development, 23(23), 2753-2764 (2009-12-03)
Most eukaryotic mRNAs are translated using a cap-dependent mechanism of translation. However, approximately 10% of mammalian mRNAs initiate translation using a cap-independent mechanism that is not well understood. These mRNAs contain an internal ribosome entry site (IRES) located in the