Key Documents
WHA10350287
Whatman® cellulose extraction thimbles
603 Cellulose thimbles, 75 x 250 mm - thickness 2.5 mm, 25/pk
동의어(들):
Z696617, cellulose thimble, extraction thimble, glass thimbles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104817
NACRES:
NB.43
포장
pack of 25
제조업체/상표
Whatman 10350287
Whatman Article No. 28414712 (US reference)
너비 × 길이
75 mm × 250 mm
두께
2.5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)