Key Documents
WHA10350274
Whatman® cellulose extraction thimbles
L × W 48 mm × 200 mm, thickness 2.0 mm
동의어(들):
Z749826
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104817
NACRES:
NB.43
포장
pk of 25
제조업체/상표
Whatman 10350274
Whatman Article No. 28414710 (US reference)
길이 × 너비
48 mm × 200 mm
두께
2.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
특징 및 장점
  • 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva