material
cellulose filters
sheets
특징
Grade 470
포장
pkg of 25 ea
제조업체/상표
Whatman 10318489
Whatman Article No. 28414406 (US reference)
파라미터
fast flow rate
너비 × 길이
230 mm × 305 mm
공극 크기
20-30 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Grade 470 has a soft surface. For gelatinous samples. Used for the absorption of culture media, as blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
특징 및 장점
- Soft surface.
- For gelatinous samples.
- The absorption of culture media, as blotting paper, for electrophoresis and amino acid chromatography.
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.