Key Documents
WHA10310992
Whatman® drying pad
동의어(들):
Z695513
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
NACRES:
NB.24
포장
pkg of 100 ea
제조업체/상표
Whatman 10310992
Whatman Article No. 28414185 (US reference)
너비 × 길이
37 mm × 100 mm
일반 설명
Absorbent paper strips for the removal of excess liquids, e.g., from microscope specimens.
특징 및 장점
  • Highly absorbent
기타 정보
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
법적 정보
Whatman is a registered trademark of Cytiva
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)