주요 문서
W700433
Sigma-Aldrich
Sodium bicarbonate
≥99%, FG
동의어(들):
Sodium hydrogenate carbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NaHCO3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
E 번호:
E 500(ii)
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
규정 준수
EU Regulation 1333/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥99%
pKa(25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
density
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
odorless
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W700433-10KG-K4065266408393
W700433-25KG-K4065266408416
W700433-1KG-K4065266408409
W700433-SAMPLE-K4065266408430