W6756
2-Ketoglutaric acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C
동의어(들):
α-Ketoglutaric acid-1-13C, 2-Ketopentanedioic acid-1-13C, 2-Oxoglutaric acid-1-13C, 2-Oxopentanedioic acid-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
Linear Formula:
HOCOCH2CH2CO13CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
147.09
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
추천 제품
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
mp
114-117 °C
질량 이동
M+1
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCC(=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C5H6O5/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1
InChI key
KPGXRSRHYNQIFN-HOSYLAQJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.