주요 문서
W474625
Sigma-Aldrich
3,5-Undecadien-2-one
10% solution in EtOH, natural (US)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H18O
CAS Number:
Molecular Weight:
166.26
FEMA Number:
4746
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
감각 수용성의:
cucumber; fatty; green
Grade:
Kosher
natural (US)
식품 알레르기항원:
no known allergens
Grade
Kosher
natural (US)
Quality Level
규정 준수
FDA 21 CFR 117
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cucumber; fatty; green
SMILES string
O=C(C)\C=C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C11H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h7-10H,3-6H2,1-2H3/b8-7+,10-9+
InChI key
RCFOEQFXUGQOMT-XBLVEGMJSA-N
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
FlameExclamation markEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)