추천 제품
Grade
FG
Halal
Kosher
Quality Level
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; musty; herbaceous; fruity; vegetable
SMILES string
O(C(CCC)C)C(=O)C
InChI
1S/C7H14O2/c1-4-5-6(2)9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChI key
GQKZRWSUJHVIPE-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 - 73.4 °F
Flash Point (°C)
21 - 23 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W401211-SAMPLE-K | 4065267547442 |
W401211-100G-K | 4065267547411 |
W401211-1KG-K | 4065267547428 |