생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
3.8 (vs air)
vapor pressure
1.4 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
meaty; sulfurous
SMILES string
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
122.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
50 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W361607-10KG | |
W361607-1KG-K | 4061834366225 |
W361607-1KG | |
W361607-5KG | |
W361607-SAMPLE | |
W361607-SAMPLE-K | 4061834323228 |