Key Documents
W360007
Sigma-Aldrich
4-(Methylthio)butanol
97%
동의어(들):
4-(Methylthio)-1-butanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3S(CH2)4OH
CAS Number:
Molecular Weight:
120.21
FEMA Number:
3600
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.078
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Kosher
분석
97%
refractive index
n20/D 1.487 (lit.)
n20/D 1.487
bp
95-98 °C/20 mmHg (lit.)
95-98 °C/20 mmHg
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cabbage; sulfurous
SMILES string
CSCCCCO
InChI
1S/C5H12OS/c1-7-5-3-2-4-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
JNTVUHZXIJFHAU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
215.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
102 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)