주요 문서
W347701
Sigma-Aldrich
2,3-Butanedithiol
≥99%, FG
동의어(들):
2,3-Dimercaptobutane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(SH)CH(SH)CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
122.25
FEMA Number:
3477
EC Number:
유럽평의회 번호:
725
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
12.022
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
vapor density
>1 (vs air)
분석
≥99%
refractive index
n20/D 1.5194 (lit.)
bp
86-87 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
sulfurous
SMILES string
CC(S)C(C)S
InChI
1S/C4H10S2/c1-3(5)4(2)6/h3-6H,1-2H3
InChI key
TWWSEEHCVDRRRI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
125.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
52 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)