주요 문서
W341703
Sigma-Aldrich
3-Penten-2-one
≥70%
동의어(들):
Methyl propenyl ketone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH=CHCOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
84.12
FEMA Number:
3417
Beilstein:
1633505
EC Number:
유럽평의회 번호:
666
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
7.044
생물학적 소스
synthetic
Grade
Halal
Kosher
vapor pressure
760 mmHg ( 121 °C)
분석
≥70%
불순물
~30% Mesityl oxide
refractive index
n20/D 1.437 (lit.)
bp
121-124 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fishy; fruity
SMILES string
CC(C=CC)=O
InChI
1S/C5H8O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H,1-2H3
InChI key
LABTWGUMFABVFG-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
69.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
21 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)