W326607
4,5-Dihydro-3(2H)-thiophenone
≥98%, FG
동의어(들):
3-Thiophanone, Tetrahydrothiophen-3-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H6OS
CAS Number:
Molecular Weight:
102.15
FEMA Number:
3266
Beilstein:
105201
EC Number:
유럽평의회 번호:
2337
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
15.012
NACRES:
NA.21
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
vapor density
>1 (vs air)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
density
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
garlic; meaty; alliaceous; vegetable
SMILES string
O=C1CCSC1
InChI
1S/C4H6OS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H2
InChI key
DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Packaged in glass bottles
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
172.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
78 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W326607-1KG | |
W326607-250G-K | 4061837820229 |
W326607-25G-K | 4061837820236 |
W326607-SAMPLE-K | 4061837820243 |
W326607-100G | |
W326607-100G-K | |
W326607-1KG-K | 4061837820212 |
W326607-250G | |
W326607-25G | |
W326607-SAMPLE |