W319600
cis-Jasmone
stabilized
동의어(들):
Jasmone, cis-3-Methyl-2-(2-pentenyl)-2-cyclopenten-1-one
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 172.515
포함
α-tocopherol as stabilizer
refractive index
n20/D 1.498 (lit.)
bp
134-135 °C/12 mmHg (lit.)
density
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
woody; floral; herbaceous
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CC1=C(C)CCC1=O
InChI
1S/C11H16O/c1-3-4-5-6-10-9(2)7-8-11(10)12/h4-5H,3,6-8H2,1-2H3/b5-4-
InChI key
XMLSXPIVAXONDL-PLNGDYQASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
면책조항
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
224.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
107 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter