주요 문서
W316255
Sigma-Aldrich
Furfuryl thioacetate
natural, ≥98%, FG
동의어(들):
S-Furfuryl thioacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
156.20
FEMA Number:
3162
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
13.033
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥98%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
burnt; coffee; meaty; roasted
저장 온도
2-8°C
SMILES string
S(Cc1[o]ccc1)C(=O)C
InChI
1S/C7H8O2S/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
LQOUTUIIYXYBQW-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
199.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
93 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)