추천 제품
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.60
vapor pressure
1 mmHg ( 87 °C)
분석
98%
구성
contains EU 1223/2009 restricted and IFRA restricted Safrole
bp
264 °C (lit.)
mp
35-39 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
heliotropine
감각 수용성의
coconut; floral; sweet; vanilla
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C8H6O3/c9-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-10-7/h1-4H,5H2
InChI key
SATCULPHIDQDRE-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°C)
65.62 °C