W283207
Palmitic acid
≥98%, FCC, FG
동의어(들):
1-Pentadecanecarboxylic acid, C16:0, Cetylic acid, Hexadecanoic acid, NSC 5030, PamOH
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
palm oil
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.210
FDA 21 CFR 172.860
FDA 21 CFR 173.340
vapor pressure
10 mmHg ( 210 °C)
분석
≥98%
양식
solid
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp
61-62.5 °C (lit.)
solubility
water: 0.00005 g/L at 20 °C
density
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
양이온 미량물
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.1 ppm
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
faint; fatty
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... FABP2(2169) , FABP3(2170) , FABP4(2167) , FABP5(2171)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flash Point (°F)
235.4 °F
Flash Point (°C)
113 °C
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W283207-10KG | |
W283207-1KG | |
W283207-10KG-K | 4061835565979 |
W283207-1KG-K | 4061835565986 |
W283207-25KG | |
W283207-25KG-K | 4061837517068 |
W283207-SAMPLE | |
W283207-SAMPLE-K | 4061834355755 |