주요 문서
W274502
Sigma-Aldrich
Methyl salicylate
natural, 98%, FG
동의어(들):
2-Hydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxybenzoate, Oil of wintergreen, Wintergreen oil
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
2-(HO)C6H4CO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
FEMA Number:
2745
Beilstein:
971516
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.749
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Gaultheria procumbens L.
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
vapor density
5.26 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 54 °C)
분석
98%
양식
liquid
autoignition temp.
847 °F
refractive index
n20/D 1.536 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
mp
−8-−7 °C (lit.)
density
1.174 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
methyl salicylate
감각 수용성의
spicy; minty; cooling; sweet; wintergreen
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9/h2-5,9H,1H3
InChI key
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
204.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
96 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1