W268305
Methyl benzoate
≥98%, FCC, FG
동의어(들):
Bnzoic acid methyl ester, Clorius, Methyl benzene carboxylate
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
vapor density
4.68 (vs air)
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.516 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
solubility
ethanol: 60%, clear (1mL/4ml)
density
1.088 g/mL at 20 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
floral; phenolic; wintergreen
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8(9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
QPJVMBTYPHYUOC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
170.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Flash Point (°C)
77 °C - Pensky-Martens closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W268305-10KG | |
W268305-1KG | 4061837607462 |
W268305-25KG | 4061837607479 |
W268305-SAMPLE | 4061837607493 |