생물학적 소스
Lavandula angustifolia
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
natural
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
구성
Contains EU 1223/2009 restricted Limonene and Linalool and IFRA and EU1223/2009 restricted Geraniol and Coumarin
환경친화적 대안 제품 특성
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
limonene (sum of D, L and DL), coumarin, linalool, geraniol
환경친화적 대안 카테고리
감각 수용성의
fresh; lavender; floral
일반 설명
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product is a Biobased products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Less Hazardous Chemical Syntheses” and “Use of Renewable Feedstock”.
기타 정보
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
172.4 °F
Flash Point (°C)
78 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.