W245208
Ethyl phenylacetate
≥98%, FCC, FG
동의어(들):
Benzene acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-phenylacetate, Ethyl alpha-toluate, Phenylacetic acid ethylester
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.497 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
cocoa; honey; balsamic; floral; rose; sweet
SMILES string
CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-12-10(11)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
InChI key
DULCUDSUACXJJC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
210.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
98.9 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W245208-10KG | |
W245208-1KG-K | 4061837545108 |
W245208-5KG | |
W245208-SAMPLE-K | 4061837512926 |
W245208-10KG-K | 4061837512896 |
W245208-17KG | |
W245208-1KG | |
W245208-5KG-K | 4061837545115 |
W245208-SAMPLE |