생물학적 소스
synthetic
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
FDA
vapor density
3.72 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99%
양식
solid or liquid
autoignition temp.
1038 °F
expl. lim.
1 %
1.1 %, 150 °F
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
density
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
phenolic
SMILES string
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI key
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
186.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
86 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
이미 열람한 고객
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W233706-10KG | |
W233706-5KG-K | 4061834403869 |
W233706-SAMPLE | |
W233706-SAMPLE-K | 4061835565481 |
W233706-10KG-K | 4061835565450 |
W233706-1KG | |
W233706-1KG-K | 4061835565467 |
W233706-25KG | |
W233706-25KG-K | 4061835565474 |
W233706-5KG |