주요 문서
W231304
Sigma-Aldrich
Citronellyl isobutyrate
≥92%, FCC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3)2CHCO2CH2CH2CH(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
226.36
FEMA Number:
2313
EC Number:
유럽평의회 번호:
296
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.421
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Kosher
규정 준수
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥92%
refractive index
n20/D 1.442 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
density
0.875 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
citrus; fruity; tropical; sweet
SMILES string
CC(CCOC(=O)C(C)C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C14H26O2/c1-11(2)7-6-8-13(5)9-10-16-14(15)12(3)4/h7,12-13H,6,8-10H2,1-5H3
InChI key
ZGPPERKMXSGYRK-UHFFFAOYSA-N
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)