Key Documents
W206120
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde
mixture of cis and trans, ≥97%, natural, FG
동의어(들):
2-Pentyl cinnamaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
202.29
FEMA Number:
2061
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
플래비스(Flavis) 번호:
05.040
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
botanical
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
분석
≥97%
구성
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-Amylcinnamaldehyde
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
bp
287-290 °C (lit.)
density
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
amyl cinnamal
감각 수용성의
floral; spicy; sweet
SMILES string
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
InChI key
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
294.8 °F
Flash Point (°C)
146 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)