주요 문서
TEM-HC300-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 300 mesh, box of 25
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
크기:
300 mesh
포장:
box of 25
포장
box of 25
크기
300 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 300 Mesh, 25/box
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)