주요 문서
TEM-HC300CUCC
Sigma-Aldrich
Holey Carbon/Continuous Ultrathin carbon film Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25 ×
동의어(들):
Holey Carbon Film - Cu, 300 mesh, less than 3 nm, CC
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
box of 25 ×
크기
300 mesh
일반 설명
Holey Carbon Film with a Continuous Layer of Ultrathin Carbon Film (< 3 nm thick) on 300 mesh copper grids.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)