주요 문서
TEM-FF100-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultral-Thin Formvar Supported Gold Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
크기:
100 mesh
포장
box of 50
크기
100 mesh
일반 설명
A 5-6 nm ultral-thin formvar film supported standard square mesh grids. Gold grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)