주요 문서
TEM-CFLF135CUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Copper London Finder LF135 Grids
box of 50
동의어(들):
CARBON LONDON FINDER GRIDS - CU,LF135, ET 50/BX
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
일반 설명
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported London finder (LF135) grids. Copper grid. Carbon film show better electrical and heat conduction in the electron beam. London finder grids are locator grids with reference/index on the grid.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)