주요 문서
TEM-CF313-50
Sigma-Aldrich
C-flat Holey Carbon Grids (CF-1.2/1.3) for TEM
Copper Grids, size 300 mesh, pack of 50
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
포장
pack of 50
크기
300 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
C-flat Holey Carbon Grids for TEM, Copper Grids, 300 Mesh, 1.2 micron hole, 1.3 micron spacing, 50/pk. C-flat is a holey carbon support film, manufactured without plastics, resists or other soft materials. As a result, the carbon films are flat, uniform
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)