추천 제품
윈도우 크기
9
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Silicon Nitride 20 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-76043-21 | 4065266051285 |