포장
pack of 10
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Silicon nitrode microporous TEM window with single square of 500x500 micron size, and 20 nm thick SiN. Plasma cleanable, less than 0.5nm variation in film thickness, tolerate temperatures above 1000 ˚C, provides flat, insulating and hydrophobic surfaces
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-76042-40 | 4065266051261 |