주요 문서
TEM-76043-23
Sigma-Aldrich
Cryo-SiN TEM Windows
10 nm Thick, window size 9
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
윈도우 크기
9
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Silicon Nitride 10 nm thick TEM Windows (9 Windows). Ideal substrate for Cryo-Microscopy. Avoid substrate degradation. Plasma cleanable to reduce contaminants.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)