๋ชจ๋ ์ฌ์ง(1)
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
Beilstein:
2104523
EC Number:
MDL number:
UNSPSC ์ฝ๋:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
์ถ์ฒ ์ ํ
Quality Level
๋ถ์
97%
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
228 ยฐC/25 mmHg (lit.)
density
1.233 g/mL at 25 ยฐC (lit.)
SMILES string
COc1cc(CO)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
InChI key
QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
์ ์ฌํ ์ ํ์ ์ฐพ์ผ์ญ๋๊น? ๋ฐฉ๋ฌธ ์ ํ ๋น๊ต ์๋ด
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (ยฐF)
235.4 ยฐF - closed cup
Flash Point (ยฐC)
113 ยฐC - closed cup
๊ฐ์ธ ๋ณดํธ ์ฅ๋น
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
๊ฐ์ฅ ์ต์ ๋ฒ์ ์ค ํ๋๋ฅผ ์ ํํ์ธ์:
์ด ์ ํ์ ์ด๋ฏธ ๊ฐ์ง๊ณ ๊ณ์ญ๋๊น?
๋ฌธ์ ๋ผ์ด๋ธ๋ฌ๋ฆฌ์์ ์ต๊ทผ์ ๊ตฌ๋งคํ ์ ํ์ ๋ํ ๋ฌธ์๋ฅผ ์ฐพ์๋ณด์ธ์.
์ด๋ฏธ ์ด๋ํ ๊ณ ๊ฐ
์์ฌ์ ๊ณผํ์ํ์ ์๋ช ๊ณผํ, ์ฌ๋ฃ ๊ณผํ, ํํ ํฉ์ฑ, ํฌ๋ก๋งํ ๊ทธ๋ํผ, ๋ถ์ ๋ฐ ๊ธฐํ ๋ง์ ์์ญ์ ํฌํจํ ๋ชจ๋ ๊ณผํ ๋ถ์ผ์ ๊ฒฝํ์ด ์์ต๋๋ค..
๊ณ ๊ฐ์ง์ํ์ผ๋ก ์ฐ๋ฝ๋ฐ๋๋๋ค.