주요 문서
T70009
Sigma-Aldrich
3,4,5-Trimethoxybenzyl alcohol
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CH3O)3C6H2CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
198.22
Beilstein:
2104523
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
분석
97%
refractive index
n20/D 1.543 (lit.)
bp
228 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.233 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cc(CO)cc(OC)c1OC
InChI
1S/C10H14O4/c1-12-8-4-7(6-11)5-9(13-2)10(8)14-3/h4-5,11H,6H2,1-3H3
InChI key
QPHLRCUCFDXGLY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)