T35807
Sodium p-toluenesulfinate hydrate
97%
동의어(들):
p-Toluenesulfinic acid sodium salt hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(3)
About This Item
Linear Formula:
4-CH3C6H4SO2Na · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
178.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
5682448
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
분석
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
O.[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;;/h2-5H,1H3,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
WUHWAOGAJFMIFU-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable