Key Documents
T303607
1,1'-(9,10-BIS(HEXYLOXY)PHENANTHRENE-3,6-DIYL)DIETHANONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C30H38O4
CAS Number:
Molecular Weight:
462.635
MDL number:
기타 정보