Key Documents
T120499
2-CHLORO-N-(4-((2-CHLOROBENZOYL)AMINO)-3-NITROPHENYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C20H13Cl2N3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
430.25
MDL number:
기타 정보