주요 문서
SYNV210250G
Synthware Dewar type vacuum trap
250 mL, stopcock: glass
동의어(들):
Synthware V210250G
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware V210250G
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Dry ice, Dewar style trap condenser designed for large volume solvent removal. Choice either glass stopcock for better vacuum or PTFE stopcock for grease-free operation. With 10 mm hose connections.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)