제조업체/상표
V115712
일반 설명
Synthware™ dual vacuum trap complete assembly includes O-rings and clamps. It is designed for use with manifolds having #15 O-ring joints and features 0-12 mm high vacuum valves as the shut-off. The pre-trap utilizes two 28/15 ball joints to add flexibility to the assembly. Additionally, the pre-trap uses a 57 mm horseshoe clamp and two 57 mm O-ring flanges for quick connection.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.