제조업체/상표
Synthware V105550
길이
300 mm , below joint
본체 O.D.
60 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With joints for easy removal of condensate. Body length is measured below the joint. Connections at center tube is 10 mm O.D. while side tube hose connection is 13 mm.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.