주요 문서
SYNF283045C
Synthware fritted gas dispersion tube with 90 degree angle
disc diam. 30 mm, porosity: coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
동의어(들):
Synthware F282045M, glass gas dispersion tube
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
colorless tube
glass tube
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F283045C
디스크 직경
30 mm
스템 O.D. × 길이
8 mm × 150 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The 90° angle permits bubbles to be spread over a large area. Stem is 8 mm O.D. × 150 Length; XC stands for extra coarse porosity
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)