주요 문서
CLS3953312C
Pyrex® gas-dispersion tube
pore size 40-60 μm
동의어(들):
Corning® 39533
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
제조업체/상표
Corning 39533-12C
공극 크기
40-60 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 12 mm O.D. fritted cylinder, 250 mm L × 8 mm diam. stem. Used to disperse gas in liquids. Size of bubbles depends on porosity. Size permits insertion through small openings.
특징 및 장점
  • Pyrex® gas-dispersion tube is made of Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass.
  • Coarse with 40-60 μm pore size.
  • May withstand autoclaving.
  • Not designed for vacuum and freezing applications.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)