주요 문서
SYNF150025
Synthware micro filter flask
stopper size #3, capacity 25 mL
동의어(들):
Synthware F150025
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
material
flat bottom flask
glass flask
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F150025
용량
25 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Top is tooled for a #2 neoprene filter adapter or #3 rubber stopper.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)